3-Ethoxy-2,6-difluoranilin ≥97%, JRD
Gefahr
H32732.03EA 99.3 EUR
H32732.03 H32732.06
3-Ethoxy-2,6-difluoranilin ≥97%, JRD
3-Ethoxy-2,6-difluoranilin
Formel: C₈H₉F₂NO
Molekulargewicht: 173,16 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519309
CAS-Nummer: 651734-64-4
ADR: 6.1,III