(4-tert-Butylphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBMO00924DAEA
0
EUR
MAYBMO00924DA
MAYBMO00924CB
(4-tert-Butylphenyl)methansulfonsäurechlorid
(4-tert-Butylphenyl)methansulfonsäurechlorid
Formel:
C₁₁H₁₅ClO₂S |
MDL Number:
MFCD04115413 CAS-Nummer: 519056-61-2 |