3-Brom-4-fluorbiphenyl
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB02017.1EA
0
EUR
MAYBSB02017.1
MAYBSB02017EA
3-Brom-4-fluorbiphenyl
3-Brom-4-fluorbiphenyl
Formel:
C₁₂H₈BrF Molekulargewicht: 251,10 g/mol |
MDL Number:
MFCD01571091 CAS-Nummer: 306935-88-6 |