Sonnenblumenkernöl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALS5007-250MLEA 135 EUR
SIALS5007-250ML SIALS5007-1L
Sonnenblumenkernöl, Sigma-Aldrich®
Sunflower seed oil
MDL Number: MFCD00132403
CAS-Nummer: 8001-21-6
EINECS: 232-273-9