Histamin (freie Base)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J61727.03EA
94.8
EUR
J61727.03
Histamin (freie Base)
Histamin (freie Base)
Formel:
C₅H₉N₃ Molekulargewicht: 111,15 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005210 CAS-Nummer: 51-45-6 EINECS: 200-100-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |