(3-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid
MAYBMO07830DAEA
0
EUR
MAYBMO07830DA
(3-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆ClFO₂S |
MDL Number:
MFCD04117456 CAS-Nummer: 24974-72-9 |