tert-Butylhydrazin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL194972-5GEA
38.7
EUR
SIAL194972-5G
SIAL194972-100G
SIAL194972-500G
tert-Butylhydrazin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
tert-Butylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₄H₁₃ClN₂ Molekulargewicht: 124,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012947 CAS-Nummer: 7400-27-3 EINECS: 231-001-6 |