4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB01846.50EA 0 EUR
MAYBSB01846.50
4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₈ClNO₂S
MDL Number: MFCD00046809
CAS-Nummer: 306935-82-0