Methyl-3-phenoxybenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSEW04723.1EA 0 EUR
MAYBSEW04723.1 CHMPSEW04723.250
Methyl-3-phenoxybenzoat
Methyl-3-phenoxybenzoat
Formel: C₁₄H₁₂O₃
CAS-Nummer: 50789-43-0
EINECS: 256-764-2