Methyl-3,4-dimethylbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBKM09333.10EA
0
EUR
MAYBKM09333.10
MAYBKM09333.1
Methyl-3,4-dimethylbenzoat
Methyl-3,4-dimethylbenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molekulargewicht: 164,2011 g/mol |
MDL Number:
MFCD00219861 CAS-Nummer: 38404-42-1 |