Methyl-3,5-dimethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL370215-5GEA
56.1
EUR
SIAL370215-5G
Methyl-3,5-dimethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,5-dimethylbenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molekulargewicht: 164,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077971 CAS-Nummer: 25081-39-4 |