2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylalkohol ≥99%

Achtung

H31559.06EA 219 EUR
H31559.06
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylalkohol ≥99%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Molekulargewicht: 221,13 g/mol
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095418
CAS-Nummer: 133605-27-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR