2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32404.06EA 378 EUR
H32404.06 H32404.03
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylalkohol ≥99%
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832314
CAS-Nummer: 1017778-74-3