4-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB01753DAEA
0
EUR
MAYBSB01753DA
MAYBSB01753.50
MAYBSB01753EA
4-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat
4-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat
Formel:
C₁₄H₁₁NOS Molekulargewicht: 241,31 |
MDL Number:
MFCD00041095 CAS-Nummer: 139768-71-1 |