(S)-(+)-2-Hexylisothiocyanat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L20067.03EA 93.5 EUR
L20067.03
(S)-(+)-2-Hexylisothiocyanat 95%
(S)-(+)-2-Hexylisothiocyanat
Formel: C₇H₁₃NS
Molekulargewicht: 143,25 g/mol
Dichte: 0,91
MDL Number: MFCD05664054
CAS-Nummer: 737000-96-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III