4-tert-Butylphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00746.50EA 0 EUR
MAYBTL00746.50 MAYBTL00746EA MAYBTL00746DA
4-tert-Butylphenylisothiocyanat
4-tert-Butylphenylisothiocyanat
Formel: C₁₁H₁₃NS
Molekulargewicht: 191,2926 g/mol
MDL Number: MFCD00022059
CAS-Nummer: 19241-24-8