4-Methylbenzylisothiocyanat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L11135.09EA 200 EUR
L11135.09 L11135.04
4-Methylbenzylisothiocyanat 96%
4-Methylbenzylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
Siedepunkt: 97 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,080
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041118
CAS-Nummer: 3694-46-0
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III