Methyl-2,5-dibrombenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL532894-25GEA
156
EUR
SIAL532894-25G
Methyl-2,5-dibrombenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,5-dibrombenzoat
Formel:
C₈H₆Br₂O₂ Molekulargewicht: 293,94 g/mol |
MDL Number:
MFCD00144757 CAS-Nummer: 57381-43-8 |