3'-Isothiocyanatoacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L10134.03EA 31.4 EUR
L10134.03 L10134.06
3'-Isothiocyanatoacetophenon ≥97%
3'-Isothiocyanatoacetophenon
Formel: C₉H₇NOS
Molekulargewicht: 177,23 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 24 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041081
CAS-Nummer: 3125-71-1
ADR: 8,III