Der perforierte Probenahmekopf kann sterilisiert und für die horizontale Probenahme angepasst werden.
- Petrischalen (90 mm) oder Kontaktplatten (55 mm)
- Programmierbare Startverzögerung und vordefinierte Volumen, individuell einstellbar
- Bis zu 100 Proben können mit Datum, Uhrzeit, Benutzer und Volumen protokolliert werden
- Vollautomatischer Kalibrierzyklus, automatische Zertifikatserstellung mit Digitalanemometer DA-100 NT® und PC
- Massenströmungssensor zur Gewährleistung einer konstanten Flussrate
Für den Einsatz in Reinräumen, pharmazeutischen Unternehmen, Krankenhäusern und in der Lebensmittelindustrie.
Zertifizierungen: ISO 14698 - 1/2
Bestellinformation: Larger sampling heads are available on request.
Lieferumfang: Lieferung in einem Koffer mit Netzteil, USB-Verbindungskabel und CD-ROM mit PC-Software.