UV/Visible-Spektralphotometer, UH5300
Lieferant: Avantor
634-0829EA 6620 EUR
634-0829
UV/Visible-Spektralphotometer, UH5300
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
High-End-UV-Visible-Doppelstrahlversion mit Anschlüssen für das moderne Labor.
  • Doppelstrahlinstrument mit einer Wellenlängenauflösung bis zu 1 nm
  • Xenon-Blitzlampe mit langer Lebensdauer
  • Fernsteuerung über PC oder Tablets (z.B iPad®) via WLan
Bestellinformation: Für weitere Informationen über die vollständige Zubehörpalette wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.