Kolonienzähler, Scan® 100
Lieferant: Interscience
710-1868EA 1970 EUR
710-1868
Kolonienzähler, Scan® 100
Kolonienzähler
Scan 100 ist ein manueller Kolonienzähler, ausgestattet mit einem LED-Beleuchtungssystem und einer ergonomischen Handablage.
  • Einstellbare Zählpieptöne für vier Geräuschstufen
  • Eingebautes Aufbewahrungsgestell
  • USB-Schnittstelle sichert die Nachverfolgbarkeit, indem die Ergebnisse ohne vorherige Softwareinstallation und fehlerfrei exportiert werden
Für alle Kulturmedien (mit optionalen Multi-Adapter).
Bestellinformation: The magnifying lens (710-1869) on flexible arm is not included.
Lieferumfang: Wird mit weißer Hintergrundplatte, 90 mm-Petrischalenadapter, Stromkabel, USB-Kabel, schwarzem Markierstift und Kurzanleitung geliefert.