MXX Niederdruckventile, Rheodyne®, MX Series II™
Lieferant: IDEX Health & Science
Rheodyne® MX Series II™
554-2670EA 2420 EUR
554-2670 554-3288 554-2672
MXX Niederdruckventile, Rheodyne®, MX Series II™
Ventile Schaltventile
Kombinieren Sie die modularen MX Series II™ Ventile mit Ihrem Instrument, um komplexe Flüssigkeitswechsel- und Probeninjektionsanforderungen durchzuführen.
  • Für Drücke bis zu 125 psi (9 bar)
  • Alle Modelle können mit ¹/₁₆"- oder ¹/₈"-Schläuchen (entsprechende Dichtungskonen sind erforderlich) verwendet werden
  • Mehrere Steuerungsoptionen
  • Als unabhängiges Gerät einsetzbar
  • Im Lieferumfang enthaltene Software