Stand Alone MINI Vakuumentgasungssysteme, Systec®
Lieferant: IDEX Health & Science
Systec® MINI
560-0163EA 4610 EUR
560-0163
Stand Alone MINI Vakuumentgasungssysteme, Systec®
Entgaser
Das Systec® Stand Alone MINI Vakuumentgasungssystem ist ein hocheffizientes Inline-Modul, das gelöste Gase aus Flüssigkeiten entfernt. Sein einzigartiges Design gewährleistet einen zuverlässigen Dauerbetrieb und ein Höchstmaß an kontinuierlicher Leistung, ohne dass ein Entgasen mit Helium erforderlich ist. Bis zu zwei Lösungsmittelleitungen können von einem Gerät gleichzeitig entgast werden. Das geringe interne Volumen jedes AF-Kanals bietet sehr schnelle Stabilisierung. Das Modul umfasst eine geschlossene Vakuumregelung mit Validierungsausgang.
  • Ultrahohe Entgasungseffizienz
  • Einfach vorzubereiten
  • Patentierte ZHCR® Regelung verhindert Fluktuationen der Basislinie
  • Flussweg mit ausgezeichneter chemischer Verträglichkeit
  • 2-poliger Ausgang für Vakuumpegelvalidierung
  • CE- und RoHS-konform
Degassing line path int.Ø: 1,14 mm
Maximum operating pressure: 4,8
Zertifizierungen: Zertifiziert nach folgenden CE-Teststandards: EN 61326-1; EN 55011; EN 61300-3-2; EN 61300-3-3 und EN 61010-1.
Bestellinformation: Wird mit Netzadapter und vier austauschbaren Steckern (Nordamerika/Japan, Großbritannien, Europa und Australien) geliefert.