Luft-Kühl- und Heizregler, Versaflo™ V-100E / V-200E
Lieferant: 3M
Versaflo™
111-2223EA 777 EUR
111-2223 111-2224
Luft-Kühl- und Heizregler, Versaflo™ V-100E / V-200E
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Diese Luft-Kühl- und Heizregler sind ideal zur individuellen Kühlung oder Erwärmung der zugeführten Luft des Anwenders bis zu 28 °C. Eine gute Wahl für Arbeiter, die zusätzlich zur Exposition mit hohen Konzentrationen an luftverschmutzenden Verunreinigungen auch hohen oder tiefen Temperaturen ausgesetzt sind.
  • Integrierter Warnton bei niedrigem Luftfluss
  • Druckluft-Anschluss
  • Gürtelbefestigung mit Isolierstück
  • Arbeitsdruck 4 - 6 bar
  • Luftvolumen 170 - 600 l/min
  • Einstellbare Temperatursteuerung
Zertifizierungen: EN 14594 2A/B oder EN 14594 3A/B (abhängig vom Kopfteil)