Sicherheits-Stiefeletten, Schlaufen-Schnür-System, AQUA Allwetterstiefel FW57
Lieferant: Portwest
Steelite™
PRTWFW57BKR42EA 112 EUR
PRTWFW57BKR42 PRTWFW57BKR41 PRTWFW57BKR40 PRTWFW57BKR39 PRTWFW57BKR47 PRTWFW57BKR46 PRTWFW57BKR45 PRTWFW57BKR44 PRTWFW57BKR43
Sicherheits-Stiefeletten, Schlaufen-Schnür-System, AQUA Allwetterstiefel FW57
Schuhe und Stiefel
Antistatischer, wasserdichter Stiefelette, Obermaterial aus Nubukleder mit Zwei-Dichten-PU/TPU-Sohle, beständig gegen Öl und Hitze (200 °C).
  • Wasserdichte, atmungsaktive Fütterung
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
Zur Verwendung im Außenbereich.
Farbe: Schwarz.
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, SRC, HRO.