Allzweckhandschuhe, A120
Lieferant: Portwest
PRTWA120BKRXXLEA 15 EUR
PRTWA120BKRXXL PRTWA120WHRL PRTWA120WHRM PRTWA120BKRM PRTWA120BKRL PRTWA120BKRXS PRTWA120GRRXL PRTWA120GRRS PRTWA120GRRM PRTWA120GRRL PRTWA120GRRXS PRTWA120BKRS PRTWA120BKRXL PRTWA120WHRXS PRTWA120WHRS PRTWA120GRRXXL PRTWA120WHRXL PRTWA120WHRXXL
Allzweckhandschuhe, A120
Handschuhe
Nahtloser Strickunterziehhandschuh aus Nylon mit weißer Polyurethan-Innenhand und Fingerbeschichtung. Ideal für präzise Arbeiten, bei denen ein gutes Tastgefühl und Atmungsaktivität grundlegend sind.
Typische Anwendungsbereiche umfassen: Elektronik, Überprüfung, Computermontage, Feinmechanik, Montage trockener Komponenten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3131X)