VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Horizontale Elektrophoresesysteme
Lieferant: Avantor
700-0082EA 0 EUR
VWRI700-0082
VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Horizontale Elektrophoresesysteme
  • Mit Mehrkanalpipetten kompatible Kämme mit einem Probendurchsatz von bis zu 30 Proben reduzieren die zur Gelbeladung benötigte Zeit, während präparative Kämme das Upscaling von Nukleinsäuren für die Klonierung erlauben
  • Zur Umwälzung des Puffers können Pufferumwälzanschlüsse während der Elektrophorese an eine Peristaltikpumpe angeschlossen werden, um den pH-Wert stabil zu halten und der Bildung ionischer Gradienten vorzubeugen
  • Farbige Ladebänder zur einfachen Erkennung der Taschen beim Beladen
  • Der UV-transparente Acryl-Gelträger ermöglicht das Handling des Gels auf dem Transilluminator, so dass das Risiko minimiert wird, dass der Benutzer mit dem gefährlichen Ethidiumbromid in Kontakt kommt
  • Seitliche Griffe zum sicheren und einfachen Transport im Labor
Geltank mit abnehmbarem Gelträger; 2×1,0 mm stark, Kämme für 16 Proben; farbige Ladebänder und Pufferumwälzöffnungen.
Kämme für kuroGEL Midi Plus 15
Kämme sind farblich codiert und höhenverstellbar und bieten so eine vollständige Kontrolle über Beladungsvolumen und Taschentiefe bei einem Probendurchsatz von bis zu 120 Proben. Vier Kammpositionen entlang der Schale im Abstand von je 3,5 cm zur schnelleren Trennung mehrerer Proben.
Kammschlitze: 4; Kammstärke: 1,0 mm, 1,5 mm oder 2,0 mm; Kammdurchsatz: 10 bis 30 Proben.
Zubehör für kuroGEL Midi Plus 15
Optionen für das Gießen: Endgates mit integrierten Silikondichtungen bewirken eine effektive Abdichtung des Geltrays ohne Klebestreifen, vorausgesetzt die Silikondichtung zeigt nach außen. 15 cm lange Sperrgates erlauben absolute Flexibilität beim Gießen und die anwenderspezifische Anpassung der Gelbettlänge.
Farbige Ladebänder (optional) unterstützen die Visualisierung während der Gelbeladung. Erhältlich in 3 verschiedenen Farben zur leichteren Visualisierung von Proben, die mit Farbstoffen wie Bromophenol und Xylolcyanol gemischt wurden. Jedes Farbband besitzt eine selbstklebende Rückseite, sodass es bei jeder Anwendung problemlos angebracht und entfernt werden kann.
Gelschaufeln (optional) eignen sich ideal zum sicheren und einfachen Geltransfer von Färbe- oder Entfärbetanks zu einem Transilluminator oder einer ähnlichen Oberfläche.
*kompatibel mit Mehrkanalpipetten.