VWR® Economy Line, Laborstühle und -hocker
Lieferant: Avantor
132-0500EA 244 EUR
VWRI132-0500 VWRI132-0499
VWR® Economy Line, Laborstühle und -hocker
Sämtliche Stühle und Hocker sind mit einer Stern-Basis aus hochfesten, besonders robusten und langlebigen Stahlrohren ausgestattet. Durch das flache Design werden Sturz- und Stolperunfälle vermieden.
  • Waschbar, leicht zu reinigen, robust und langlebig
  • Sitzhöhe durch Gasfeder verstellbar
  • Ergonomische Sitzfläche und ergonomisch geformte Rückenlehne
Gleiter: Die Gleiter bestehen aus robustem Kunststoff, besitzen eine große Auflagefläche und bieten einen hohen Grad an Stabilität.
Laufrollen: Doppelrollen mit lastabhängigen Bremsen müssen den Gegebenheiten entsprechend gewählt werden. Sämtliche Stühle werden standardmäßig mit weichen Rollen für harte Böden geliefert. Alternativ sind auch harte Rollen für weiche Böden erhältlich.
„Stop & Go“-Technologie: Aus Sicherheitsgründen dürfen sich Stühle, deren Sitz höher als 650 mm liegt, während ihrer Verwendung nicht bewegen. Dank der innovativen „Stop & Go"-Rollen lassen sich diese Stühle nur bewegen, wenn niemand auf ihnen sitzt.
Diese Laborstühle sind nicht nur leicht zu reinigen und erfüllen höchste Hygieneansprüche, sie bieten auch hohe Flexibilität bei routinemäßigen Laboraufgaben und sind platzsparend im Design.