Rotationsverdampfer, Hei-VAP Value, analog
Lieferant: Heidolph
Hei-VAP
HEID560-91309-03EA 6854 EUR
HEID560-91309-03 531-0699 531-0738 531-0739 531-0979 531-0980 531-0983 HEID560-01315-03 HEID560-91300-03 HEID560-01315-04 531-0984 531-0981 531-0982 531-0740 HEID560-01305-04 HEID560-81310-03 531-0745 531-0701 531-0789 531-0702 531-0746 531-0787 531-0788 531-0744 531-0689 531-0700 531-0747 531-0748 531-0792 531-0790 531-0791 531-0697 531-0698 531-0695 531-0696 HEID560-01305-03 531-0690
Rotationsverdampfer, Hei-VAP Value, analog
Verdampfer Rotationsverdampfer
Die Hei-VAP-Value-Modelle mit manuellem Handlift sind ideal für alle Standardanwendungen. Die reduzierte Bedienoberfläche ermöglicht eine einfache Bedienung durch die direkte Steuerung der Prozessparameter über Einstellknöpfe.
  • Direkte Steuerung von Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur durch Drehknöpfe am Bedienpanel
  • Neigungswinkel und Höhenanschlag des Verdampferkolbens können individuell eingestellt werden
  • Patentierte Kolbenklemme Easy-Clip ermöglicht ein einfaches Abnehmen der Kolben durch die integrierte Abdrück-Funktion
  • Abnehmbares Panel in neuem Design, für die sichere und bequeme Bedienung außerhalb geschlossener Abzugshauben
  • Höchste Sicherheit durch separaten Ein/Aus-Schalter für kontrollierte Heizfunktion mit Leuchtanzeige bei aktivem Aufheizen
  • FDA-konforme, transparente und UV-resistente Vakuum- und Kühlflüssigkeitsverschlauchung mit höchster chemischer Beständigkeit
210-°C-Sicherheits-Heizbad verfügt über Tragegriffe und Ausgießer und schaltet bei Wassermangel sowie bei 5 °C Übertemperatur komplett ab. Die Kabelverbindung mit Schutzklasse IP 67 schützt vor Korrosionen und Kurzschlüssen.
Glassatz G1
Diagonalkühler für alle Standarddestillationen; die preisgünstige Variante.
Glassatz G3
Vertikalkühler für alle Destillationen, die platzsparende Variante; auch als XL Kühler erhältlich (Kühlfläche von 2200 cm² erreicht bis zu 40 % höhere Verdampfungsraten)
Glassatz G5
Für tiefsiedende Lösungsmittel; Trockeneiskühler
Glassatz G6
Vertikalkühler; Mittelstück mit Ventil für Rückflussdestillationen
Lieferumfang: Lieferung mit Wasser-/Ölbad, 1-l-Verdampferkolben (29/32), 1-l-Auffangkolben (35/20) sowie Laborkühler-Glassatz.
Bitte beachten: Vakuumquelle, Vakuum-Rückschlagventil und Kühsystem werden für die Anwendung benötigt, sind aber nicht im Lieferumfang der Standard-Einheiten enthalten. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Informationen und eine ausführlichere Beratung.
Bitte beachten * Mit transparenter Kunststoffbeschichtung