Wasserbäder, ohne Rührfunktion, JB Nova Serie
Lieferant: Grant
462-8557EA 737 EUR
462-8557 462-8558 462-8559 462-1022
Wasserbäder, ohne Rührfunktion, JB Nova Serie
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Diese digitalen Wasserbäder ohne Rührfunktion sind mit Kapazitäten von 5 bis 26 Litern verfügbar. Alle Einheiten haben Edelstahltanks und langlebige lackierte Stahlgehäuse, bieten schnelle Aufheizzeiten, eine gute Temperaturkontrolle, eine Verriegelung an der Vorderseite, benutzerfreundliche Bedienelemente und eine helle, übersichtliche Anzeige. Alle Bäder sind mit Heizmattentechnologie für einen optimalen Arbeitsbereich ausgestattet - ohne Heizelement im Tank sind sie leichter zu reinigen. Die größeren Modelle ab 12 Liter aufwärts verfügen über einen praktischen Ablaufhahn an der Vorderseite des Bads. Das Sortiment ist ideal für den Einsatz in Bildung und Ausbildung sowie in industriellen Anwendungen wie der Produkt- und Materialprüfung.
  • Temperaturkonstanz: ±0,5 °C, Temperaturbereich: Umgebungstemperatur 5 bis 95 °C
  • Set and Forget™ Technologie: Moderne Technologie für schnelles Aufheizen und hervorragende Temperaturkonstanz
  • Bäder verfügen über klare akustische und visuelle Alarme und fortschrittlichen Trockenstart- und Trockengehschutz (vermeidet Schäden, wenn sie versehentlich ohne Wasser eingeschaltet werden oder trocken laufen): Einfach füllen und neu starten
  • Benutzerdefinierte 1-Punkt-Kalibrierung ermöglicht optimale Genauigkeit bei einer häufig verwendeten Temperatur
  • LED-Anzeige mit einer Auflösung von 0,5 °C
  • Verriegelung an der Vorderseite verhindert eine unbeabsichtigte Änderung der aktuellen Einstellungen
Lieferumfang: Wird mit einem transparenten Polycarbonatdeckel und einer perforierten Bodenschale, die das Platzieren jedes Behälters direkt in das Bad ermöglicht, geliefert. UK- und EU-Stecker im Lieferumfang enthalten.