Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse A
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-1101EA 10 EUR
612-1101 612-5407
Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse A
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • Ohne Wattestopfende
  • Inkl. einem Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit einem Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
Zertifizierungen: Fehlergrenzwerte (Toleranz)/Unterteilung gemäß DIN 12689. DE-M gekennzeichnet.