Nickel(II)tetrafluoroborat 45% in wässriger Lösung
SIAL01587-40KG-HEA 539 EUR
SIAL01587-40KG-H
Nickel(II)tetrafluoroborat 45% in wässriger Lösung
Nickel(II) tetrafluoroborate
Formel: B₂F₈Ni
EINECS: 238-753-4