2-(Trifluormethyl)-p-anisidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H31872.03EA 167 EUR
H31872.03 H31872.MD
2-(Trifluormethyl)-p-anisidin 97%
2-(Trifluormethyl)-p-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekulargewicht: 191,15
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972660
CAS-Nummer: 53903-49-4
ADR: 6.1,III