Natriumhydroxid 1.54 mol/l (1.54 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Gefahr
HACH2743042EA 24.8 EUR
HACH2743042
Natriumhydroxid 1.54 mol/l (1.54 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1824
ADR: 8,II