Methylvanillat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL138126-100GEA
395
EUR
SIAL138126-100G
SIAL138126-25G
Methylvanillat, Sigma-Aldrich®
Methylvanillat
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molekulargewicht: 182,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008438 CAS-Nummer: 3943-74-6 EINECS: 223-525-9 |