Cyclopentylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL588415-10GEA
265
EUR
SIAL588415-10G
SIAL588415-1G
Cyclopentylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Cyclopentylboronic acid
Formel:
C₅H₁₁BO₂ Molekulargewicht: 113,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD01074541 CAS-Nummer: 63076-51-7 |