4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%

Achtung

H53030.03EA 210 EUR
H53030.03
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BFNO₃
Molekulargewicht: 225,03 g/mol
Schmelzpunkt: 263…265 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235040
CAS-Nummer: 874219-21-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR