(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB01676.10EA 0 EUR
MAYBSB01676.10 MAYBSB01676.1
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00191496
CAS-Nummer: 67123-97-1
EINECS: 266-580-4