8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H35094.03EA 280 EUR
H35094.03 H35094.MD
8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 95%
8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molekulargewicht: 231,48 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12828062
CAS-Nummer: 957187-27-8