Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 95%
Achtung
H35022.03EA 199 EUR
H35022.03
Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 95%
Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Molekulargewicht: 269,10 g/mol
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827886
CAS-Nummer: 1215504-30-5