Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H35994.03EA 263 EUR
H35994.03
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat 95%
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Molekulargewicht: 255,07 g/mol
Schmelzpunkt: 156…157 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10566741
CAS-Nummer: 342613-63-2