Ammoniumnitrat-[15N2] (99% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL366528-1GEA 247 EUR
SIAL366528-1G SIAL366528-250MG
Ammoniumnitrat-[15N2] (99% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Ammoniumnitrat-[15N2]
Formel: H₄N₂O₃
MDL Number: MFCD00082562
CAS-Nummer: 43086-60-8