Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
|
Achtung
|
H35384.09EA
302
EUR
H35384.09
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molekulargewicht: 190,20 g/mol Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02325394 CAS-Nummer: 38922-77-9 |