Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H35310.MDEA 45.1 EUR
H35310.MD H35310.03
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat 95%
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09910350
CAS-Nummer: 86718-01-6