Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33128.03EA 115 EUR
H33128.03 H33128.06
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molekulargewicht: 162,15 g/mol
Schmelzpunkt: 244…247 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07021498
CAS-Nummer: 139022-25-6