2-(4-Bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL658979-1GEA
35.7
EUR
SIAL658979-1G
2-(4-Bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin, Sigma-Aldrich®
2-(4-Bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₁₃H₉BrN₂ Molekulargewicht: 273,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00218250 CAS-Nummer: 34658-66-7 |