Dimethylzink 1 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL417246-50MLEA 288 EUR
SIAL417246-50ML
Dimethylzink 1 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
Dimethylzinc
Formel: C₂H₆Zn
Molekulargewicht: 95,478 g/mol
MDL Number: MFCD00014854
CAS-Nummer: 544-97-8
EINECS: 208-884-1