3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
Achtung
H52992.03EA 216 EUR
H52992.03 H52992.MD
3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₂BNO₄
Molekulargewicht: 245,04 g/mol
Schmelzpunkt: 216…220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115700
CAS-Nummer: 850567-27-0