1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
MOLEM77238418EA 0 EUR
MOLEM77238418
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
Formel: C₆H₁₀N₄
Molekulargewicht: 138,17 g/mol
MDL Number: MFCD00005939
CAS-Nummer: 54-95-5
EINECS: 200-219-3